Läs mer
Ampicillin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404592 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404592 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11404592 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219014805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    806.22 SEK / 5g
    Save 40.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic powder for use in cell culture and molecular biology applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin sodium salt
Typ Ampicillinnatriumsalt
Fysisk form Pulver
CAS 69-52-3
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Synonym Aminobenzylpenicillin Sodium Salt
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
Molekylvikt (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Formel vikt 371.4
Kvalitet Not Available
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).