Läs mer
Ampicillinnatriumsalt
Beskrivning
Ampicillinnatriumsalt är ett reagens för transformerade celler som uttrycker betalaktamas. Det fungerar som en strukturell analog till acyl-D-alanyl-D-alanin, acylerar transpeptidasenzymet och förhindrar korsbindning av peptidoglykanen i cellväggen som är nödvändig för bakteriens tillväxt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ampicillin sodium salt is a semi-synthetic derivative of penicillin with a broad-spectrum antibacterial activity against several species, including Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Ralstonia solanacearum
• It can inhibit bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins, inhibiting peptidoglycan synthesis, which is an essential component of the bacterial cell wall
Application
• Ampicillin sodium salt has been used as a reagent for transformed cells that express β-lactamase
• It can be used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
• Ampicillin sodium salt acts as a structural analog of acyl-D-alanyl-D-alanine, acylates the transpeptidase enzyme preventing the cross-linking of the cell wall peptidoglycan, which is necessary for the growth of the bacterium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin sodium salt |
| Typ | Ampicillin Sodium Salt |
| Fysisk form | Powder |
| Smältpunkt | 215°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 4119211 |
| Merck Index | 14,586 |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water; Sparingly soluble in acetone |
| Formel vikt | 371.39 |
Säkerhet och hantering
- Ampicillin sodium salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt
RUO– Endast forskningsanvändning