Läs mer
Ampicillinnatriumsalt
Produktkod. 15475979
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475979 10 g 10g
15465979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63807.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1662.60 SEK
    1298.65 SEK / 10g
    Save 363.95 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ampicillinnatriumsalt, CAS # 69-52-3, är natriumsaltformen av ampicillin, en semisyntetisk derivat av aminopenicillinförening som visar antibakteriell aktivitet mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. | CAS: 69-52-3 | C16H21N3NaO4S | 374,411 g/mol
Ampicillinnatriumsalt är ett reagens för transformerade celler som uttrycker betalaktamas. Det fungerar som en strukturell analog till acyl-D-alanyl-D-alanin, acylerar transpeptidasenzymet och förhindrar korsbindning av peptidoglykanen i cellväggen som är nödvändig för bakteriens tillväxt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Ampicillinnatriumsalt är en semisyntetisk derivat av penicillin med bredspektrumantibakteriell aktivitet mot flera arter, inklusive Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Ralstonia solanacearum
• Den kan hämma syntesen av bakteriella cellväggar genom att binda till penicillinbindande proteiner, vilket hämmar peptidoglykansyntesen, som är en väsentlig komponent i bakteriecellväggen
Tillämpning
• Ampicillinnatriumsalt har använts som reagens för omvandlade celler som uttrycker β-laktamas
• Det kan användas för att selektera för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler
• Ampicillinnatriumsalt fungerar som en strukturell analog till acyl-D-alanyl-D-alanin, acylaterar enzymet transpeptidas och förhindrar tvärbindning av cellväggens peptidoglykan, vilket är nödvändigt för bakteriens tillväxt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-52-3
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 374.411
MDL-nummer MFCD00064313
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
PubChem CID 131673879
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin sodium salt
Typ Ampicillinnatriumsalt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 215 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 4119211
Merck Index 14,586
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten; Sparsamt löslig i aceton
Formel vikt 371.39
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt
RUO– Endast forskningsanvändning