Läs mer
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Produktkod. 15845088 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15845088 5 g Plastic bottle 5g
15855088 25 g Plastic bottle 25g
15865088 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15845088 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J11259.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-52-3
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 374.411
MDL-nummer MFCD00064313
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin Sodium Salt
Smältpunkt 215°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Beilstein 4119211
Formel vikt 371.39
Kvalitet Ultrapure
Förpackning Plastic bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin sodium salt, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt