Läs mer
Ampicillin
Produktkod. 15403659
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403659 25 g 25g
15493649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60977.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6038.46 SEK
    5114.65 SEK / 25g
    Save 923.81 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ampicillin, CAS # 69-53-4, är strukturellt besläktat med penicillin och anses vara ett semisyntetiskt antisyntetiskt antibakteriell aktivitet. | CAS: 69-53-4 | C16H19N3O4S | 349,405 g/mol
Ampicillin används som ett semisyntetiskt antibiotikum som har antibakteriell aktivitet strukturellt relaterad till penicillin. Det är allmänt använt selektionsreagens för att uttrycka transformerade cellerβ -laktamas. Det används också för att förebygga och behandla ett antal bakteriella infektioner. Det kan också användas för att förhindra grupp B streptokockinfektion hos nyfödda.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ampicillin är ett brett spektrum, halvsyntetiskt,β -laktampenicillin med bakteriedödande aktivitet. Det verkar mot flera gram-positiva och -negativa infektioner
  • Denna förening binder till och inaktiverar penicillinbindande proteiner (PBP) som finns på det inre membranet av bakteriecellväggen. Denna inaktivering interfererar med tvärbindningen av peptidoglykankedjor som är nödvändiga för bakteriell cellväggstyrka och styvhet. Följaktligen uppstår ett avbrott i syntesen av bakteriecellväggen, vilket resulterar i att bakteriecellväggen försvagas och orsakar cellys.
Ansökan
  • I laboratorieexperiment används det vanligtvis som ett selektorreagens för uttryck av transformerade cellerβ -laktamas. Den ampicillinresistenta genen (ampR) katalyserar hydrolysen avβ -laktamring av ampicillin och avgiftar läkemedlet naturligt
  • Ampicillin används vanligtvis som en selektionsmarkör för E. coli och andra bakterier under plasmid-DNA-isolering, proteinuttryck och genkloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-53-4
Molekylformel C16H19N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 349.405
MDL-nummer MFCD00005175
InChI-nyckel AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ampicillin
Typ Ampicillin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 208 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 1090925
Merck Index 14,586
Löslighetsinformation På 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Formel vikt 349.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.