Läs mer
Ampicillin
Beskrivelse
Ampicillin används som ett semisyntetiskt antibiotikum som har antibakteriell aktivitet strukturellt relaterad till penicillin. Det är allmänt använt selektionsreagens för att uttrycka transformerade cellerβ -laktamas. Det används också för att förebygga och behandla ett antal bakteriella infektioner. Det kan också användas för att förhindra grupp B streptokockinfektion hos nyfödda.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Ampicillin är ett brett spektrum, halvsyntetiskt,β -laktampenicillin med bakteriedödande aktivitet. Det verkar mot flera gram-positiva och -negativa infektioner
- Denna förening binder till och inaktiverar penicillinbindande proteiner (PBP) som finns på det inre membranet av bakteriecellväggen. Denna inaktivering interfererar med tvärbindningen av peptidoglykankedjor som är nödvändiga för bakteriell cellväggstyrka och styvhet. Följaktligen uppstår ett avbrott i syntesen av bakteriecellväggen, vilket resulterar i att bakteriecellväggen försvagas och orsakar cellys.
Ansökan
- I laboratorieexperiment används det vanligtvis som ett selektorreagens för uttryck av transformerade cellerβ -laktamas. Den ampicillinresistenta genen (ampR) katalyserar hydrolysen avβ -laktamring av ampicillin och avgiftar läkemedlet naturligt
- Ampicillin används vanligtvis som en selektionsmarkör för E. coli och andra bakterier under plasmid-DNA-isolering, proteinuttryck och genkloning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin |
| Typ | Ampicillin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 208 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1090925 |
| Merck Index | 14,586 |
| Löslighetsinformation | På 1 M NH4OH, 50 mg/ml |
| Formel vikt | 349.4 |
Sikkerhed og håndtering
- Ampicillin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.