Läs mer
Melford Ampicillin trihydrat
Beskrivning
Ampicillin är ett bredspektrum beta-laktamantibiotikum som tillhör penicillingruppen.
Ampicillin är ett bredspektrum beta-laktamantibiotikum som tillhör penicillingruppen. Ampicillintrihydrat används vanligtvis i molekylärbiologiska tekniker, såsom bakteriekulturstudier och kloningsexperiment.
Ampicillin stör syntesen av bakteriell cellvägg, vilket leder till cellys och hämmar bakterietillväxt. Det används ofta vid framställning av selektiva medier för odling av bakterier som har ampicillinresistensgener.
Forskare använder ampicillin som ett verktyg för att upprätthålla sterila förhållanden i bakteriekulturer och för att selektivt odla bakterier som har genmanipulerats för att motstå antibiotikan. Detta är särskilt användbart i molekylära kloningsexperiment, där närvaron av ampicillin hjälper till att selektera för framgångsrik inkorporering av plasmider som bär ampicillinresistensgener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin Trihydrate |
| CAS | 7177-48-2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C16H19N3O4S-3H2O |