Läs mer
Ampicillin trihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11484582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484582 25 g 25g
11474582 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 219014725
Aktiv som ett bredspektrumantibiotikum. Ampicillin trihydrat, MP Biomedicals är ett semisyntetiskt derivat av penicillin som vanligtvis används för att selektera för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler. Det används också för att förbättra luminol che
Ampicillintrihydrat är enβ -laktamantibiotikum med en aminogruppssidokedja fäst vid penicillinstrukturen. Det är ett penicillinderivat som hämmar bakteriell cellväggssyntes (tvärbindning av peptidoglykan) genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellsmembranet.
  • Inaktiverad av beta-laktamaser; därför bör en betalaktamashämmare övervägas vid användning av ampicillin
  • Antimikrobiellt spektrum: gramnegativa och grampositiva bakterier.
    • Mot grampositiva bakterier har ampicillin ett liknande verkningssätt som bensylpenicillin
    • Mot gramnegativa bakterier har den ett liknande verkningssätt som kloramfenikol och tetracykliner
  • Baktericid endast för växande E. coli. Hämmar cellväggssyntes via klyvning avβ -laktamring av ampicillin avβ -laktamas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7177-48-2
Molekylformel C16H25N3O7S
Molekylvikt (g/mol) 403.45
InChI-nyckel RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Synonym Aminobenzylpenicillin trihydrate, alpha-Aminobenzylpenicillin trihydrate ;D[-]-α-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-α-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;trihydrat
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 198°C to 200°C (literature)
Koncentration Working Concentration: 100mg/liter for both gram positive and gram negative bacteria. It is typically stable in media at 37°C for approximately 3 days.
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in 1M Ammonium Hydroxide (50mg/mL), dilute acids (50mg/mL 1M HCl) or bases; slightly soluble in water (10mg/mL); practically insoluble in alcohol, chloroform, ether and fixed oils.
Formel vikt 403.46
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin Trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin Trihydrate