Läs mer
Ampicillin Trihydrate (Off-white Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10123533
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10123533 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10123533 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP90225
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin Trihydrate
Typ Ampicillin Trihydrate
Fysisk form Solid
CAS 7177-48-2
pH 3.5 to 6.0
Smältpunkt 197.8°C
Förpackning Poly Bottle
Potens Inclusive between 950μg/mg
Färg White
Kvantitet 25 g
Molekylformel C16H25N3O7S
Merck Index 15, 583
InChI-nyckel RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 403.45
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
Formel vikt 403.25
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin Trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .