Läs mer
Ampicillin Trihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin Trihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, trihydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), Aminobenzylpenicillin trihydrate, Ampicillin trihydrate, Polycillin, [D-(-)-α-Aminobenzyl]penicillin trihydrate, α-Aminobenzylpenicillin trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 403.1413 |
| Procent renhet | >95% |