Läs mer
Ampiroxicam, MedChemExpress
Beskrivning
Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampiroxicam |
| CAS | 99464-64-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21N3O7S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CP 65703 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.46 |
| Visa mer |