Läs mer
AMPK activator 1, MedChemExpress
Produktkod. 16423309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16423309 1 mg
1 options
Produktkod. 16423309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00292
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress AMPK activator 1 is an AMPK activator extracted from patent WO2013116491A1, compound No.1-75, has an EC50 of <0.1μM.
AMPK activator 1 is an AMPK activator extracted from patent WO2013116491A1, compound No.1-75, has an EC50 of <0.1μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMPK activator 1
CAS 1152423-98-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H33F3N4O3
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C(C1=CC2=CC(OC3CCN(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)=CC=C2O1)NC5CCN(CC6=CC=NC=C6)CC5
Molekylvikt (g/mol) 578.62
Formel vikt 578.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism