Läs mer
AMPK Activator 991, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMPK Activator 991 |
| CAS | 1219739-36-2 |
| Molekylformel | C24 H18 Cl N3 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[[6-Chloro-5-(1-methyl-1H-indol-5-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]oxy]-2-methylbenzoic acid (ACI), AMPK Activator 991, Compound 991, Ex 229 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18ClN3O3/c1-13-3-5-16(10-17(13)23(29)30)31-24-26-20-11-18(19(25)12-21(20)27-24)14-4-6-22-15(9-14)7-8-28(22)2/h3-12H,1-2H3,(H,26,27)(H,29,30) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(OC2=NC=3C=C(Cl)C(=CC3N2)C=4C=CC5=C(C=CN5C)C4)=CC=C1C |
| IUPAC-namn | 5-((6-chloro-5-(1-methyl-1H-indol-5-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)oxy)-2-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.87 |
| Formel vikt | 431.1 |