missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AMPK beta 2/PRKAB2 Antibody (OTI4H4), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30032224 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30032224 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30032224 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271226APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

AMPK beta 2/PRKAB2 Monoclonal antibody specifically detects AMPK beta 2/PRKAB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen AMPK beta 2/PRKAB2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI4H4
Konjugera APC
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias 5'-AMP-activated protein kinase, beta-2 subunit, AMPK beta 2,5'-AMP-activated protein kinase subunit beta-2, AMPK beta-2 chain, AMPK subunit beta-2, MGC61468, protein kinase, AMP-activated, beta 2 non-catalytic subunit
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PRKAB2 (NP_005390) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5565
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.