missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AMPK beta 2/PRKAB2 Antibody (OTI4H4), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71226IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
AMPK beta 2/PRKAB2 Monoclonal specifically detects AMPK beta 2/PRKAB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| AMPK beta 2/PRKAB2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| PRKAB2 | |
| Full length recombinant protein of human AMPK beta 2/PRKAB2 (NP_005390) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4H4 | |
| Western Blot | |
| 5′-AMP-activated protein kinase, beta-2 subunit, AMPK beta 2,5′-AMP-activated protein kinase subunit beta-2, AMPK beta-2 chain, AMPK subunit beta-2, MGC61468, protein kinase, AMP-activated, beta 2 non-catalytic subunit | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 5565.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering