Läs mer
Ampkinone, MedChemExpress
Produktkod. 16475378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475378 10 mg 10mg
16468097 5 mg -
16460176 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16475378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12831
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampkinone
CAS 1233082-79-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H23NO6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2)C(C4=C1C=CC5=C4C(C)(C)OC6=C(O)C(OC)=CC=C65)=O
Molekylvikt (g/mol) 505.52
Formel vikt 505.52
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism