missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amplicaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amplicaine |
| CAS | 13912-77-1 |
| Molekylformel | C14H22N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Octacaine, 3-(Diethylamino)butyranilide, 3-(Diethylamino)-N-phenyl-butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17) |
| LEDER | CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-(diethylamino)-N-phenylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vikt | 234.1732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?