Läs mer
Thermo Scientific™ Förstärkt IDEIA™ HP StAR™ Kit med enzymimmunanalys
Produktkod. 11423979
Change view
Kvantitet:
96 brunnar
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423979 96 brunnar 96 tester
1 options
Produktkod. 11423979 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6630112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18773.30 SEK
    17490.51 SEK / 96 tester
    Save 1282.79 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt Helicobacter pylori- antigener i mänskliga avföringsprover med denna enzymimmunanalys av sanwichtyp i mikroplattor.
Upptäck snabbt Helicobacter pylori- antigen direkt från fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ Förstärkt IDEIA™ HP StAR™ Kit med enzymimmunanalys. Testet använder mycket specifika monoklonala antikroppar i kombination med ett polymerdextrankonjugat för att uppnå hög känslighet och specificitet. Denna in vitro kvalitativa enzymimmunanalys är avsedd att hjälpa diagnosen Helicobacter pylori- infektion och att övervaka utrotning efter behandling hos både vuxna patienter och barn.
Helicobacter pylori -infektion är den vanligaste orsaken till gastrit och är involverad i magsår, duodenalsår och gastriskt adenokarcinom. Det är också det orsakande medlet i en hög andel dyspepsifall.
H. pylori -bakterier har anpassat sig för att leva i den sura miljön i magen. Enzymet ureas klyver urea till ammoniak och koldioxid, vilket neutraliserar syran och gör det möjligt för H. pylori att överleva de bakteriedödande tillstånden i magen. Produktionen av katalas och superoxiddismutas skyddar bakterierna från neutrofil attack i magslemhinnan 1 .
Använd Amplified IDEIA HP StAR för den initiala diagnosen av H.pylori -infektioner samt för övervakning av utrotningsframgång fyra till sex veckor efter avslutad eradikeringsterapi och även för diagnos av återinfektion.
Den förstärkta IDEIA™ Hp StAR™ testet är en enzymimmunanalys av sandwichtyp som använder immunoanalysförstärkningsteknologi för bestämning av H. pylori- antigener i avföring.
  • Snabba resultat - inom lite över 70 minuter efter mottagandet av testprovet
  • Enkla reagenser som är färdiga att använda
  • Utmärkt känslighet och specificitet - högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet - vanligtvis 24 månader
Brunnarna på mikroplattan är belagda med monoklonala antikroppar specifika för H. pylori- antigener. Supernatant av en fekal suspension, såväl som pepparrotsperoxidas (HRP) märkta monoklonala antikroppar (Antibody Conjugate), tillsätts till brunnarna i ett steg. Under inkubation binder H. pylori -antigener som finns i provet till antikropparna på mikroplattan och till de HRP-märkta antikropparna och bildar sålunda ett ''sandwichkomplex''. Brunnarna tvättas för att avlägsna obundet antikroppskonjugat. Ett färglöst enkomponentsenzymsubstrat (Tetrametylbensidin – TMB) tillsätts. Bundet HRP oxiderar TMB till en blåfärgad produkt. Genom att lägga till Stop Solution ändras färgen till gul. Färgens intensitet bestäms spektrofotometriskt.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Förstärkt IDEIA HP StAR™ Kit med enzymimmunanalys
Detekterbara analyter H. pylori-antigen
Provtyp Fekal
Typ H. pylori testsats
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Inkluderar Antikroppsbelagda mikrobrunnar, provlösning, positiv kontroll, negativ kontroll, konjugat, tvättbuffertkoncentrat, substrat, stopplösning.
Kvantitet 96 brunnar