Läs mer
Gilson™ AmpliPur™ Experttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17137955 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 20μ L
10 till 200μ L
100 till 1000 μl
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17137955 0,5 till 10μ l
17147955 10 till 20μ L
17157955 10 till 200μ L
17167955 100 till 1000 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17137955 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F174101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
AmpliPur™ Experttips är ISO 8655-kompatibel och ger ett betydande värde för pengarna som spenderas. Dessa filterspetsar skyddar värdefulla prover och dina pipetter från korskontaminering och är designade för att passa olika pipettmärken.
  • AmpliPur Experttips är designade för att passa olika pipettmärken för maximal bekvämlighet på bänken.
  • Utrustade med ett filter hjälper de också till att förhindra korskontaminering.
  • Idealisk för molekylärbiologi.
  • Dessa tips bidrar avsevärt till molekylär testprestanda genom att säkerställa provets integritet under pipetteringsprocessen.
  • Tillverkad enligt certifierad Gilson kvalitetsstandard, AmpliPur Experttips överensstämmer med ISO 8655 krav och är certifierade fria från RNase och DNase, vilket bevarar ditt provintegritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Rött
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 39.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Rena påståenden Ja
För användning med (applikation) Molekylärbiologi
Formatera Ställ
Tipsstil Rektangulärt prisma
Förpackning Tipack
Kvantitet 960/Pk.
Produkttyp Air Displacement Tips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje AmpliPur