Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras med buffert II och MgCl2
Produktkod. p-4926872 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
25 x 1 000 enheter
250 enheter
3 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
250 enheter
25000 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10348092 250 enheter 250 enheter
10497114 1 000 enheter Varje
10782697 25 x 1 000 enheter 25000 enheter
10438654 - -
10639465 3 000 enheter 3000 enheter
10478254 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10348092 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080241
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras med buffert II och MgCl 2 är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering. Det modifierade enzymet tillhandahålls i ett inaktivt tillstånd och vid termisk aktivering frisätts modifieraren permanent, vilket regenererar aktivt enzym. Den resulterande hot-start PCR-amplifieringen ger ökad sensitivitet, specificitet och utbyte jämfört med konventionella PCR-tekniker.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras kan aktiveras delvis eller fullständigt i ett värmesteg före PCR eller kan tillåtas aktiveras långsamt på ett tidsfrisatt sätt under denatureringsstegen av termisk cykling. Med eller utan ett begränsat värmeaktiveringssteg i förväg frisätts aktivt enzym långsamt under termisk cykling för att matcha mallkoncentrationen och öka specificiteten. Utbytet av specifik produkt ökar eftersom reaktanter inte slösas bort i bildningen av oavsiktliga produkter.
Funktioner
  • Automatiserat kemiskt hot-start enzym för ökad specificitet, känslighet och utbyte
  • Tidsfrisatt termisk aktivering förbättrar känsligheten i förstärkningar med lågt antal kopior
  • Framgångsrik multiplex PCR sparar tid och reagens
  • Inkluderar GeneAmp 10X PCR-buffert II med MgCl2
  • Hot-start-teknik minskar risken för biologisk kontaminering
Anteckningar
  • För bättre prestanda AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess för att eliminera kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet.
  • När det används med den förbättrade 360 Gold Buffer, reducerar detta ultrarena enzym falskt positiva resultat, förstärker lågnivåmålsekvenser och främjar amplifieringen av en mängd olika mallar.
Beställningsinfo
Fraktskick: torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring • AmpliTaq Gold DNA-polymeras (5 U/μ L), 1 x 50μ L
• 10X PCR-buffert II, 1 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1 x 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -30 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 250 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA