Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras med guldbuffert och MgCl 2
Produktkod. 10640796 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1000 enheter
1500 Units
25 000 enheter
250 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
5000 enheter
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10640796
Brand: Applied Biosystems™ 4317742
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering. Detta modifierade enzym tillhandahålls i ett inaktivt tillstånd och vid termisk aktivering frisätts modifieraren permanent, vilket regenererar aktivt enzym. Den resulterande hot-start PCR-amplifieringen ger ökad sensitivitet, specificitet och utbyte jämfört med konventionella PCR-tekniker.
Funktioner
  • Automatiserat kemiskt hot-start enzym för ökad specificitet, känslighet och utbyte
  • Tidsfrisatt termisk aktivering förbättrar känsligheten i förstärkningar med lågt antal kopior
  • Framgångsrik multiplex PCR sparar tid och reagens
  • Inkluderar GeneAmp 10X PCR guldbuffert med MgCl 2
AmpliTaq Gold DNA-polymeras kan aktiveras delvis eller fullständigt i ett värmesteg före PCR eller kan tillåtas aktiveras långsamt på ett tidsfrisatt sätt under denatureringsstegen av termisk cykling. Med eller utan ett begränsat värmeaktiveringssteg i förväg frisätts aktivt enzym långsamt under termisk cykling för att matcha mallkoncentrationen och öka specificiteten. Utbytet av specifik produkt ökar eftersom reaktanter inte slösas bort i bildningen av oavsiktliga produkter. Därför att AmpliTaq Gold DNA-polymeras är ett kemiskt varmstartsenzym, det finns begränsad risk för biologisk kontaminering.
GeneAmp 10X PCR Gold Buffer är formulerad för att ge flexibel, effektiv aktivering av AmpliTaq Gold DNA-polymeras, vilket resulterar i en mycket specifik, robust PCR-amplifiering. Jonstyrkan och pH för GeneAmp 10X PCR Gold Buffer har optimerats för att ge en bredare aktiveringstemperatur och ett bredare tidsintervall när de används i kombination med AmpliTaq Gold DNA-polymeras.
Anteckningar
  • AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase är tillgängligt för ännu bättre PCR-prestanda.
  • AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess för att eliminera kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet. Detta ultrarena enzym reducerar falskt positiva resultat, amplifierar lågnivåmålsekvenser och främjar amplifieringen av en mängd olika mallar.
Beställningsinfo
Fraktskick: torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring Detta paket innehåller 5 lådor, varje låda innehåller:
• AmpliTaq Gold DNA-polymeras (5 U/μ L), 5 x 200μ L
• GeneAmp 10X guldbuffert, 20 x 1,5 mL
• 25 mM MgCl2 , 20 x 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -30 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 25 000 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 20 000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA