Läs mer
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
Beskrivning
- Tillverkad av starkt och slitstarkt polyester/cellulosa hydroentangled fibertyg
- Ekonomisk, lätt torkare idealisk för att torka och absorbera spill i renrumsmiljöer; utmärkt för användning i mindre kritiska applikationer
- Exceptionellt absorberande när det gäller vikt-till-kapacitetsförhållande
- Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
- Dubbelförpackad för att bevara produktens integritet
- Rekommenderas för användning i ISO Klass 6 och högre renrumsmiljöer
- Allmänstädning inom bioteknik-, läkemedels-, medicintekniska och liknande industrier
- Designad för icke-slipande applikationer
Beställningsinfo
Ytvikt: 54,2 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Absorptionsförmåga | Inneboende: 6,4 ml/g; Extrinsiskt: 356 ml/m² |
| Basvikt | 57 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 6 |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| Visa mer |