Läs mer
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17444502 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17444502 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) -
17899950 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) -
16615514 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 3600
16625514 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17444502 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer AMEC0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 SEK
    401.86 SEK / Paket med 1200
    Save 53.14 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har förbättrad absorptionsförmåga och ekonomisk prestanda tack vare lätt konstruktion. Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservetter överträffar cellulosa/polyesterservetter med jämförbar standardvikt i uppsugningsförmåga. De är idealiska för att torka av produkter innan de sätts in i renrummet.
  • Tillverkad av starkt och slitstarkt polyester/cellulosa hydroentangled fibertyg
  • Ekonomisk, lätt torkare idealisk för att torka och absorbera spill i renrumsmiljöer; utmärkt för användning i mindre kritiska applikationer
  • Exceptionellt absorberande när det gäller vikt-till-kapacitetsförhållande
  • Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
  • Dubbelförpackad för att bevara produktens integritet
  • Rekommenderas för användning i ISO Klass 6 och högre renrumsmiljöer
  • Allmänstädning inom bioteknik-, läkemedels-, medicintekniska och liknande industrier
  • Designad för icke-slipande applikationer
Beställningsinfo
Ytvikt: 54,2 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Inneboende: 6,4 ml/g; Extrinsiskt: 356 ml/m²
Basvikt 57
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 6
Mått (L x B) 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
För användning med (applikation) Renrum