Läs mer
Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterila LE Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16605534 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. 16605534
Brand: Contec™ NWPZ0002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg med varje fall.
Designad för att torka in ISO Klass 5 miljöer. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterila LE Wipes är våtservetter med låg endotoxin som uppfyller FDA-standarden för bakteriella endotoxiner som använder Limulus Amoebocyte Lysate vid endotoxingränsen för medicintekniska produkter på< 20 EU/enhet.
  • Steril, icke-pyrogen fiberduk av cellulosafri lyocell (rayon) och polyestermaterial
  • Idealisk för att torka ner och rengöra de yttre ytorna på utrustning inom bioteknik-, läkemedels- och medicinteknisk industri
  • Unik ytstruktur ger effektiv rengöring och partikelborttagning
  • Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
  • Hög vatten- och lösningsmedelsabsorptionskapacitet och hastighet
  • Gammastrålad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
Beställningsinfo
Sterila förpackningar har avdragbar ytterpåse och linjär avrivbar innerpåse; präglade partinummer på båda påsförseglingarna för partispårbarhet. Ytvikt, 65 g/m 2 .
Uppfyllande
Klarar LAL-test för endotoxiner (< 20 EU/enhet). Validerad till 10 -6 SAL enligt AAMI/ISO 11137 Metod 1 Riktlinjer för sterilisering av medicintekniska produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Lyocell, polyester
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Renrum
Sterilitet Sterila