Läs mer
Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterila LE Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16695524 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
16695524 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
16605534 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16695524 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer NWPZ0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 SEK
    5320.32 SEK / Paket med 1000
    Save 704.68 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Sterilitetsintyg och bestrålningsintyg med varje fall.
Designad för att torka in ISO Klass 5 miljöer. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterila LE Wipes är våtservetter med låg endotoxin som uppfyller FDA-standarden för bakteriella endotoxiner som använder Limulus Amoebocyte Lysate vid endotoxingränsen för medicintekniska produkter på< 20 EU/enhet.
  • Steril, icke-pyrogen fiberduk av cellulosafri lyocell (rayon) och polyestermaterial
  • Idealisk för att torka ner och rengöra de yttre ytorna på utrustning inom bioteknik-, läkemedels- och medicinteknisk industri
  • Unik ytstruktur ger effektiv rengöring och partikelborttagning
  • Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
  • Hög vatten- och lösningsmedelsabsorptionskapacitet och hastighet
  • Gammastrålad till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
Beställningsinfo
Sterila förpackningar har avdragbar ytterpåse och linjär avrivbar innerpåse; präglade partinummer på båda påsförseglingarna för partispårbarhet. Ytvikt, 65 g/m 2 .
Uppfyllande
Klarar LAL-test för endotoxiner (< 20 EU/enhet). Validerad till 10 -6 SAL enligt AAMI/ISO 11137 Metod 1 Riktlinjer för sterilisering av medicintekniska produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Lyocell, polyester
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för att torka av produkter och rengöra utrustningsytor i sterila områden
Sterilitet Sterila