Läs mer
Contec™ Amplitude™ Lambda™ Hydroentangled polyesterservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15114599 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2700
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15114599 30 x 30 cm (12 x 12 tum) Paket med 2700
1 options
Produktkod. 15114599 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer AMLA0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 SEK
    3759.37 SEK / Paket med 2700
    Save 495.63 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
Ger enastående absorptionsförmåga i en universalduk. Contec™ Amplitude™ Lambda™ Hydroentangled polyesterservetter är gjorda av ett nonwoven-tyg och är starka och hållbara, även när de är våta.
  • Starkt och slitstarkt hydroentangled tyg
  • Låga halter av partiklar och rester
  • Extremt absorberande
  • Allmän rengöring inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik-, medicintekniska produkter och kretskortsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Inre: 4,36mL/g
Extrinsic: 295mL/m²
Konstruktion Hydroentangled
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)