Beskrivning
- Mjuk, strukturerad torkyta för effektiv rengöring utan att repa
- Laserskärning, som tätar fibrerna i kanterna
- Tillverkad av tyg stickat av filamentpolyester
- Förpackad i en ISO Klass 4 renrum för att ytterligare minska kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heatseal Wipe |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Polyester |
| Kanter | Laserskärning |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| Förpackningsmängd | 150 våtservetter/påse, 8 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |