Läs mer
Contec™ Amplitude™ StandardWeight Stickade våtservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 16011412 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Paket med 1800
1 options
Produktkod. 16011412 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    4841.64 SEK / Paket med 1800
    Save 638.36 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amplitude™ StandardWeight Knitted Wipes är polyester interlock stickade våtservetter med förseglade kanter.
  • Amplitude stickade våtservetter är lätta, 100 % polyester interlock stickade våtservetter som har en mjuk, strukturerad yta för effektiv rengöring utan att repa.
  • Servetter är gjorda av tyg stickat av filamentpolyester.
  • De har bra absorptionsförmåga med lösningsmedel och är extremt låga i partiklar och fibrer.
  • Servetter tvättas och förpackas i en ISO Klass 4 renrum för att ytterligare minska kontaminering.
  • Servetter är laserskurna, vilket tätar fibrerna i kanterna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Lager 1-ply