Läs mer
MedChemExpress AMPPD
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 122341-56-4 |
| Löslighet | H2O : 83.33 mg/mL (217.95 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | Lumi-Phos Plus∣ Lumigen PPD∣ PPD |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.34 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.28% |
| Frakt skick | Room temperature |