Läs mer
Amprenavir, Mikromol™
Produktkod. 17982866
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17982866 100 mg
1 options
Produktkod. 17982866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3582.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amprenavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amprenavir
CAS 161814-49-9
Analyt- eller komponentnamn Amprenavir
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C25 H35 N3 O6 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478, 141W94, GW 433908G Fosamprenavir Calcium Test Mix 1, GW 773543, GW 569683, GW 638469, GW 638468, GW 569686, GW 783579, GW 833074, Amprenavir, GW 634519, GW 587304, GW 461013X, 4949W94 (GW 288003X), GW 395126X, 3489W95, GW 422708X, GW 475728X, GW 327664X, GW 327662X, GW 327663X
InChI formel InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
LEDER CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
IUPAC-namn [(3S)-oxolan-3-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminofenyl)sulfonyl-(2-metylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-fenylbutan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 505.63
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 505,2247 g/mol