Läs mer
Amprenavir, TRC
Produktkod. 30179657
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179657 5 mg
30179295 1 mg
30179352 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6344005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161814-49-9
Molekylformel C25 H35 N3 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 505.63
Synonym N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478
IUPAC-namn [(3S)-oxolan-3-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminofenyl)sulfonyl-(2-metylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-fenylbutan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amprenavir
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
Formel vikt 505.2247