missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amprolium 1000 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amprolium |
| CAS | 121-25-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amprolium |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H19 N4 . Cl |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (1:1), 1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride (6CI), 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (9CI), 1-((4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl)-2-methylpyridin-1-ium chloride, Ampisol, Amprolium, Amprolium chloride, Amprolium plus, Amprolsol, Amprovine, Anticoccid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N4.ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?