Läs mer
Amprolium hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16458526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458526 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16458526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0937A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amprolium hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 137-88-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H20Cl2N4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (634.44 mM)
LEDER CC1=CC=CC=[N+]1CC2=CN=C(CCC)N=C2N.[Cl-].Cl
Molekylvikt (g/mol) 315.24
Formel vikt 315.24
Procent renhet 99.11%