Läs mer
Amproliumhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Amproliumhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amprolium hydrochloride |
| CAS | 137-88-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amprolium hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H19 N4 . Cl . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| LEDER | Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 5-[(2-metylpyridin-1-ium-1-yl)metyl]-2-propylpyrimidin-4-amin; klorid; hydroklorid |
| Visa mer |