Läs mer
Amproliumhydroklorid, TRC
Produktkod. 30133491
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133491 10 g
17913125 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61853010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-88-2
Molekylformel C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 315.24
Synonym 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
IUPAC-namn 5-[(2-metylpyridin-1-ium-1-yl)metyl]-2-propylpyrimidin-4-amin; klorid; hydroklorid
LEDER Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amprolium hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn Amprolium hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 10 g
Formel vikt 314.1065