Läs mer
AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 102029-60-7 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Odör | Odorless |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.257 |