Läs mer
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0,2 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. 15464729
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464729 250 mL 250ml
15454729 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464729 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62328.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 102029-60-7 | C7H16NNaO5S | 249,257 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102029-60-7
Molekylformel C7H16NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 249.257
MDL-nummer MFCD00067500
InChI-nyckel UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44119996
IUPAC-namn natrium;2-hydroxi-3-[(1-hydroxi-2-metylpropan-2-yl)amino]propan-1-sulfonat
LEDER CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMPSO buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.