Läs mer
Melford AMPSO
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- pKa (25 °C): 9,0
- Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 8,3 - 9,7
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMPSO |
| CAS | 68399-79-1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H17NO5S |