Läs mer
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 98+%
Produktkod. 15464769
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464769 100 g 100g
15454769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464769 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62378.22
Request Bulk or Custom Format
Användbar som buffert
Den används som en alkalisk överföringsbuffert som används för överföring av starkt basiska proteiner från geler till nitrocellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som en alkalisk överföringsbuffert som används för överföring av starkt basiska proteiner från geler
till nitrocellulosa.
Löslighet Löslig i vatten
(333,33 mg/ml, klar till lätt grumlig färglös lösning).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-79-1
Molekylformel C7H17NO5S
Molekylvikt (g/mol) 227.28
MDL-nummer MFCD00041777
InChI-nyckel ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100211
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-[(1-hydroxi-2-metylpropan-2-yl)amino]propan-1-sulfonsyra
LEDER CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMPSO
Smältpunkt 215°C to 225°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Beilstein 5929916
Löslighetsinformation Soluble in water (333.33mg/ml,clear to slightly hazy colorless solution).
Formel vikt 227.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.