Läs mer
Thermo Scientific™ Ampulbrytare
Produktkod. 15940372 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
1–4 ml
5–10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15940372 1–4 ml Paket med 100
16365212 5–10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15940372 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28915
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Ampulbrytare ger ett säkert och bekvämt sätt att öppna 1 mL till 10 mL glasampuller.
Dessa ampullbrytare av polyetenhylsor för engångsbruk hjälper till att skydda dina fingrar från glassplitter när du öppnar 1 mL till 10 mL glasampuller. De Thermo Scientific Ampulbrytare kapslar in ampullens topp när den öppnas, vilket gör kassering av glasskivan lätt och säker.
•Enkelt att använda engångsformat
• Kompatibel med 1 mL till 10 mL glasampuller
• Skyddar mot glassplitter
• Hjälper till att förhindra korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Ampulbrytare
Inkluderar 100 brytare
Storlek 1–4 ml
Kvantitet 100 brytare