Läs mer
Thermo Scientific™ Ampulbrytare
Produktkod. p-7225602 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
1–4 ml
5–10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15940372
Brand: Thermo Scientific™ 28915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Ampulbrytare ger ett säkert och bekvämt sätt att öppna 1 mL till 10 mL glasampuller.
Dessa ampullbrytare av polyetenhylsor för engångsbruk hjälper till att skydda dina fingrar från glassplitter när du öppnar 1 mL till 10 mL glasampuller. De Thermo Scientific Ampulbrytare kapslar in ampullens topp när den öppnas, vilket gör kassering av glasskivan lätt och säker.
•Enkelt att använda engångsformat
• Kompatibel med 1 mL till 10 mL glasampuller
• Skyddar mot glassplitter
• Hjälper till att förhindra korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Ampulbrytare
Inkluderar 100 brytare
Storlek 1–4 ml
Kvantitet 100 brytare