Läs mer
Ampyrone, MedChemExpress
Produktkod. 16452339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452339 1 g
1 options
Produktkod. 16452339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1398
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
MedChemExpress Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampyrone
CAS 83-07-8
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13N3O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Aminoantipyrine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (246.01 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (246.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid