Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amrinone, 98 %
Produktkod. 15494979
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494979 1 g 1g
15404989 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494979 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62655.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Fosfodiesteras III-hämmare och hämmar trombocytaggregation | CAS: 60719-84-8 | C10H9N3O
Fosfodiesteras III-hämmare och hämmar trombocytaggregation
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60719-84-8
Molekylformel C10H9N3O
Synonym 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Fosfodiesteras III-hämmare och hämmar trombocytaggregation
Analysera 98%
Formel vikt 187,20 g/mol
Smältpunkt 294 °C till 297 °C (avsnitt)
Löslighet Olöslig i vatten eller kloroform; Lätt löslig i ättiksyra eller DMF; Löslig i DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristaller
RUO– Endast forskningsanvändning