Läs mer
Amrinone, TRC
Produktkod. 30331409
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30331409 50 mg
1 options
Produktkod. 30331409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amrinone
CAS 60719-84-8
Molekylformel C10 H9 N3 O
Kvantitet 50 mg
Synonym [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
LEDER NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
IUPAC-namn 3-amino-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 187.2
Formel vikt 187.0746