Läs mer
Amsacrine, MedChemExpress
Beskrivning
Amsacrine (m-AMSA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amsacrine |
| CAS | 51264-14-3 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | m-AMSA acridinyl anisidide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.46 |
| Visa mer |