Läs mer
Tocris Bioscience™ AMT hydrochloride
Beskrivning
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMT hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 166.67 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.21 |