missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ AMTB hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18046052
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18046052 10 mg
18025742 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18046052 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3989/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

TRPM8 blocker

TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in a rat model (pIC50 = 6.23).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 926023-82-7
Molekylformel C23H27ClN2O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AMTB hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 430.99
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 430.991
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.