Läs mer
Amtolmetin Guacil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amtolmetin Guacil |
| CAS | 87344-06-7 |
| Molekylformel | C24H24N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine 2-Methoxyphenyl Ester, Amtolmethin Guacil, Amtolmetin Guacyl |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24N2O5/c1-16-8-10-17(11-9-16)24(29)19-13-12-18(26(19)2)14-22(27)25-15-23(28)31-21-7-5-4-6-20(21)30-3/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,25,27) |
| LEDER | COc1ccccc1OC(=O)CNC(=O)Cc2ccc(C(=O)c3ccc(C)cc3)n2C |
| IUPAC-namn | (2-metoxifenyl) 2-[[2-[1-metyl-5-(4-metylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]aminoacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vikt | 420.1685 |