Läs mer
Amtolmetin, TRC
Produktkod. 30339543
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30339543 10 mg
1 options
Produktkod. 30339543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63535510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amtolmetin
CAS 87344-05-6
Molekylformel C17H18N2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C
IUPAC-namn 2-[[2-[1-metyl-5-(4-metylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 314.34
Formel vikt 314.1267