Läs mer
Amydricaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amydricaine Hydrochloride |
| CAS | 631-38-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amydricaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H26 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-[(dimethylamino)methyl]-, benzoate (ester), monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Benzoxyl-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(dimethylamino)butane hydrochloride, Alipine, Alypin hydrochloride, Amydricaine hydrochloride, 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-[(dimethylamino)methyl]-, 2-benzoate, hydrochloride (1:1), Amydricaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-6-16(12-17(2)3,13-18(4)5)20-15(19)14-10-8-7-9-11-14;/h7-11H,6,12-13H2,1-5H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCC(CN(C)C)(CN(C)C)OC(=O)c1ccccc1 |
| Visa mer |